Key Documents
870871P
Avanti
C12:1 L-carnitine (HCl salt)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Dodec-2E-enoyl L-carnitine (HCl salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H36ClNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
377.95
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 x 5 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Cancer Research
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870871P-5MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3