Documenti fondamentali
870327P
Avanti
C10:0 L-carnitine-d9 (HCl salt)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Decanoyl L-carnitine-d9 (HCl salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H25D9ClNO4
Peso molecolare:
360.96
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1x1 mg (870327P-1MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Lipidomics
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870327P-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)