870865P
Avanti
BMP22
Avanti Research™ - A Croda Brand, powder
Sinonimo/i:
4-pentadecylbenzylphosphonic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (870865P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (870865P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
bioactive lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCC1=CC=C(CP(O)(O)=O)C=C1
InChI
XWVBRTAQHMKHCE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)