Documenti fondamentali
870341P
Avanti
18:1 PE pSar25
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-polysarcosine-25 (ammonium salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C112H194N26O32
Numero CAS:
Peso molecolare:
2416.89
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 x 25 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Drug Delivery
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870341P-25MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)