870292P
Avanti
16:0 PA-PEG3-mannose
Avanti Research™ - A Croda Brand 870292P, powder
Sinonimo/i:
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phospho((ethyl-1′,2′,3′-triazole)triethyleneglycolmannose) (ammonium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (870292P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (870292P-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 870292P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@@H]1O[C@@H](OCCOCCOCCN(N=N2)C=C2CCOP(OC[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O.[NH4+]
InChI
1S/C51H96N3O16P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-46(56)66-41-44(69-47(57)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)42-68-71(61,62)67-33-31-43-39-54(53-52-43)32-34-63-35-36-64-37-38-65-51-50(60)49(59)48(58)45(40-55)70-51;/h39,44-45,48-51,55,58-6
GAJJDYLLORZYGO-IONZJMLTSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)