860203O
Avanti
18:1 Phosphatidylbutanol
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphobutanol (sodium salt), neat oil
Sinonimo/i:
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphobutanol (sodium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (860203O-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860203O
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C43H81O8P.Na/c1-4-7-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-42(44)48-39-41(40-50-52(46,47)49-38-9-6-3)51-43(45)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-8-5-2;/h20-23,41H,4-19,24-40H2,1-3H3,(H,46,47);/q;+1/p-1/b22-20-,23-21-;/t41-;/m1./s1
BXQFBLMPDPPGFW-RLWYHRQISA-M
Applicazioni
- to monitor the changes in phosphatidic acid (PA) dynamics in pollen tube after pharmacological treatments
- as an internal standard for extraction of phospholipids from whole blood
- as a standard to measure phospholipase D (PLD) activity in rat 2 fibroblasts by thin layer chromatograpghy (TLC)
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)