Documenti fondamentali
SYNA791419
Synthware bushing adapter
female joint: ST/NS 14/20, male joint: ST/NS 19/22
Sinonimo/i:
Synthware A791419, glass bushing adapter
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Giunto
female joint: ST/NS14/20
male joint: ST/NS19/22
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A791419
Descrizione generale
Bushing adapters allow for compact assemblies of dissimilar joints.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)