Z232033
Duran® beakers
capacity 3,000 mL, Tall form
Sinonimo/i:
211166805
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass 3.3
Caratteristiche
graduations
Produttore/marchio commerciale
DURAN®
Schott
Disponibilità
not available in USA and Canada
Alt. × diam. est.
280 mm × 135 mm
Capacità
3,000 mL
Descrizione generale
With spout. Meets ISO 3819 and DIN 12331 standards.
Caratteristiche e vantaggi
• Complies with ISO 3819• Manufactured from borosilicate glass 3.3• Spout for clean pouring• Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content• Fired-on, highly durable white ceramic
Altre note
Browse all glass beakers
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)