Documenti fondamentali
Z231924
Duran® beakers
capacity 5,000 mL, low form
Sinonimo/i:
211067306
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass 3.3
Caratteristiche
graduations
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN®
Schott
Disponibilità
not available in USA and Canada
Alt. × diam. est.
270 mm × 170 mm
Capacità
5,000 mL
Descrizione generale
With spout. Meets ISO 3819 and DIN 12331 standards.
Caratteristiche e vantaggi
  • Complies with ISO 3819
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Spout for clean pouring
  • Fired-on, highly durable white ceramic
  • Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
Altre note
Browse all glass beakers
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z231924-1EA4061832798462
Z231924-1PAK