Documenti fondamentali
880161P
Avanti
DSPE-PEG2k-tri mannose
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[carboxy(polyethylene glycol)-2000]-N-tri mannose, ammonium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C155H304N3O72P
Numero CAS:
Peso molecolare:
3393.02
Codice UNSPSC:
12352211
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥99%
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (880161P-10MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
polymerizable lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[NH4+].C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC=C.CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCCNC(=O)COC(C)OCC(=O)NCCOCCOCCO[C@H]1OC(CO[C@H]2OC(CO)[C@@H](O)C(O)[C@H]2O)[C@@H](O)C(O[C@H]2OC(CO)[C@@H](O)C(O)[C@H]2O)[C@H]1O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Descrizione generale
One of the challenges with Lipid Nanoparticles (LNPs) is effectively delivering the payload to the target cells. However, specific functional groups can be utilized to target these desirable cells, and by attaching them to a PEG lipid, researchers can facilitate drug delivery to specific cell types. By linking mannose with DSPE-PEG2K, targeted delivery to various systems can be achieved. Additionally, DSPE-PEG2k-tri mannose can be employed to specifically target tumor-associated macrophages in the liver, spleen, and lungs.
Applicazioni
Targeted Drug Delivery Research
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880161P-10MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)