Documenti fondamentali
880157P
Avanti
DSPE-PEG2K-triGalNAc
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[carboxy(polyethylene glycol)-2000]-N-tri(N-acetylgalactosamine), ammonium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C183H355N10O81P
Numero CAS:
Peso molecolare:
4022.77
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.26
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (880157P-1MG)
pkg of 1 × 10 mg (880157P-10MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
applicazioni
advanced drug delivery
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
drug delivery
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)