Documenti fondamentali
860832P
Avanti
C6(6-azido) LacCer
Avanti Research - A Croda Brand 860832P, powder
Sinonimo/i:
D-lactosyl-β-1,1′ N-(6"-azidohexanoyl)-D-erythro-sphingosine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H66 N4O13
Numero CAS:
Peso molecolare:
762.93
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (860832P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 860832P
Tipo di lipide
click reagents
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCN=[N+]=[N-])=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
InChI
1S/C36H66N4O13/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18-25(43)24(39-28(44)19-16-14-17-20-38-40-37)23-50-35-33(49)31(47)34(27(22-42)52-35)53-36-32(48)30(46)29(45)26(21-41)51-36/h15,18,24-27,29-36,41-43,45-49H,2-14,16-17,19-23H2,1H3,(H,39,44)/b18-15+/t24-,25+,2
DHYANRUMYSYKQW-KONZMJRYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
C6(6-azido) LacCer or D-lactosyl-β-1,1′ N-(6"-azidohexanoyl)-D-erythro-sphingosine, is a head group modified lipid containing an omega-terminal azide. This click reagent with the terminal azide group can be used in a highly specific linking reaction with alkyne-containing reagents, known as ‘click chemistry′, in the presence of a copper (Cu)-containing catalyst.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860832P-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)