860667P
Avanti
4E,8Z-Sphingadiene
Avanti Polar Lipids 860667P, powder
Sinonimo/i:
(2S,3R,4E,8Z)-2-aminooctadec-4,8-diene-1,3-diol
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860667P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Polar Lipids 860667P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CC/C=C\CCCCCCCCC
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available