Documenti fondamentali
857502P
Avanti
16:0-17:0 cyclo PE
Avanti Research - A Croda Brand 857502P, powder
Sinonimo/i:
1-palmitoyl-2-cis-9,10-methylenehexadecanoyl -sn-glycero-3-phosphoethanolamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C38H74NO8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
703.97
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (857502P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 857502P
Tipo di lipide
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCC1C(C1)CCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857502P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available