867000P
Avanti
KRN7000
Avanti Polar Lipids
Sinonimo/i:
α-Galactosyl Ceramide
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (867000P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Polar Lipids
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@]([H])(CCCCCCCCCCCCCC)[C@](O)([H])[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C50H99NO9/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-29-31-33-35-37-39-45(54)51-42(41-59-50-49(58)48(57)47(56)44(40-52)60-50)46(55)43(53)38-36-34-32-30-28-16-14-12-10-8-6-4-2/h42-44,46-50,52-53,55-58H,3-41H2,1-2H3,(H,51,54)/t42?,43-,44-,46+,47+,48+,49-,50+/m1/s1
VQFKFAKEUMHBLV-VDYNBUGPSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3