Documenti
852471P
Avanti
C18(Plasm) LPE
1-O-1′-(Z)-octadecenyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, powder
Sinonimo/i:
PE(18:1p/0:0)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H48NO6P
Numero CAS:
Peso molecolare:
465.60
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (852471P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (852471P-100mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 852471P
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+]([H])([H])[H])(OC[C@]([H])(O)CO/C=C\CCCCCCCCCCCCCCCC)=O
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (852471P-100mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (852471P-10mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC