860648P
Avanti
C20 Ceramide (d17:1/20:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860648P, powder
Sinonimo/i:
N-arachidoyl-D-erythro-sphingosine (C17 base)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (860648P-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860648P
Tipo di lipide
deuterated lipids
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCC
InChI
CZKJGFHQZINDHS-RQDJVNCUSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)