890700P
Avanti
12:0 EPC (Cl Salt)
Avanti Research™ - A Croda Brand 890700P, powder
Sinonimo/i:
1,2-dilauroyl-sn-glycero-3-ethylphosphocholine (chloride salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (890700P-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 890700P
Tipo di lipide
cationic lipids
transfection
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCC)=O)OCC.[Cl-]
InChI
1S/C34H69NO8P.ClH/c1-7-10-12-14-16-18-20-22-24-26-33(36)39-30-32(31-42-44(38,40-9-3)41-29-28-35(4,5)6)43-34(37)27-25-23-21-19-17-15-13-11-8-2;/h32H,7-31H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1/t32-,44?;/m1./s1
QWVQEMZYQQUQCH-XFSYIJCRSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)