850042P
Avanti
Dicetyl phosphate
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Dihexadecyl phosphate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
PM
546.85 g/mol
Confezionamento
pkg of 1 × 1 g (850042P-1g)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OP(OCCCCCCCCCCCCCCCC)(OCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C32H67O4P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-35-37(33,34)36-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3,(H,33,34)
RNPXCFINMKSQPQ-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
WGK 1