830843P
Avanti
10:0 PA
1,2-didecanoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), powder
Sinonimo/i:
PA(10:0/10:0)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (830843P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (830843P-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 830843P
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C23H45O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-22(24)29-19-21(20-30-32(26,27)28)31-23(25)18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h21H,3-20H2,1-2H3,(H2,26,27,28);/q;+1/p-1/t21-;/m1./s1
YVHWEENUNNUSBE-ZMBIFBSDSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- as a component in the lipid bilayer to study how lipid geometry acts in coat protein I (COPI) vesicle fission
- to study its effects on intracellular Ca2+ concentration ([Ca2+]i) in C6 rat glioma and L2071 mouse fibroblast cells
- to activate protein kinase C (PKC)
- as a cell-free activator in membrane and cytosolic fractions for nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH) oxidase assay
Azioni biochim/fisiol
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)