Documenti fondamentali
181121C
Avanti
Sunflower PA
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1,2-di-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) PA(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z))
About This Item
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Origine biologica
(Sunflower)
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (181121C-25MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Concentrazione
10 mg/mL
Densità
1.49 g/cm3
Gruppo funzionale
phospholipid
Tipo di lipide
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)([O-])=O)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
Applicazioni
Lipids research
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (181121C-25MG)
Risultati analitici
Average Fatty Acid Distribution: 9.4% - 16:0; 2.8% - 18:0; 19.8% - 18:1; 67.4% - 18:2; 0.1% - 18:3; 0.1% - 20:0; 0.1% - 20:1; 0.3% 22:0
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3