Documenti fondamentali
810210P
Avanti
NBD 18:0 Ceramide
Avanti Research - A Croda Brand 810210P, powder
Sinonimo/i:
omega(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)-N-stearoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H73N5O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
744.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (810210P-100ug))
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 810210P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (810210P-100ug)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ieva Vasiliauskaité-Brooks et al.
Nature, 544(7648), 120-123 (2017-03-23)
Adiponectin receptors (ADIPORs) are integral membrane proteins that control glucose and lipid metabolism by mediating, at least in part, a cellular ceramidase activity that catalyses the hydrolysis of ceramide to produce sphingosine and a free fatty acid (FFA). The crystal