Documenti fondamentali
857137P
Avanti
18:1 BDP (S,S)
sn-[2,3-dioleoyl]-glycerol-1-phospho-sn-1′-[2′,3′-dioleoyl]-glycerol (ammonium salt), powder
Sinonimo/i:
110858
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C78H146NO12P
Numero CAS:
Peso molecolare:
1320.97
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (857137P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 857137P
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](COP(OC[C@@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)([O-])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C78H143O12P.H3N/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41-45-49-53-57-61-65-75(79)85-69-73(89-77(81)67-63-59-55-51-47-43-39-35-31-27-23-19-15-11-7-3)71-87-91(83,84)88-72-74(90-78(82)68-64-60-56-52-48-44-40-36-32-28-24-20-16-12-8-4)70-86-76(80)66-62-58-54-50-46-42
JKVJJSANRWKSFX-GBKYCRPNSA-N
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (857137P-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)