860526P
Avanti
1-O-Acyl-Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 860526P, powder
Sinonimo/i:
1-oleoyl-N-heptadecanoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (860526P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860526P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- high performance thin layer chromatography (HPTLC)
- in mass and nuclear magnetic resonance spectroscopy for the quantification of lipids isolated from vernix caseosa skin cream
- in liquid chromatography-tandem mass spectrometry for the quantification of 1-O-Acyl ceramides from liver samples
Azioni biochim/fisiol
WGK 3