Z743282
Julabo® adaptors
m16x1 female to npt 1/4 inch female, pack of 2
Sinonimo/i:
barbed adaptor
About This Item
Codice UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Julabo 8891605
Descrizione generale
For use with Julabo® circultaotrs, adaptor m16x1 female to npt 1/4 inch female, pack of 2.
Note legali
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)