CLS351058
Corning® Falcon® Bacteriological Petri Dish
W × H 150 mm × 15 mm, lid, standard, sterile
Sinonimo/i:
plastic cell culture dish
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.13
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid standard
Produttore/marchio commerciale
Corning 351058
tecniche
microbiological culture: suitable
Largh. × alt.
150 mm × 15 mm
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS351058 | 4065269102991 |