Documenti fondamentali
55069
Tubing Adapter
M6 female, 10-32 male
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Materiali
PEEK adapter (one-piece design)
Descrizione
for chromatography applications
Confezionamento
pkg of 1 ea
Parametri
1000 psi max. pressure (69 bar)
Vol. di lavaggio dell’adattatore
6.70 μL
Diametro foro
0.030 in. (0.75 mm)
Raccordi
10-32 male
M6 female
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)