51257-U
Ultra-High Performance Fingertight Fittings
PEEK (LiteTouch micro ferrule (black), 1/32 in.), for use with (1/32" tubing), pkg of 10 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Prodotti consigliati
Materiali
PEEK (LiteTouch micro ferrule (black), 1/32 in.)
Confezionamento
pkg of 10 ea
Compatibilità
for use with (1/32" tubing)
Cerchi prodotti simili? Visita Guida al confronto tra prodotti
Descrizione generale
The innovative line of Upchurch Ultra High Performance fittings are desigined to withstand extreme temperature anf pressures. This line of fittings is perfect for use within the increasingly demanding requirements for today′s high performance analytical systems. The fittings are a 10/32 fingertight style for use with 1/16" and 1/32" OD tubing.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
51257-U | 4061833497142 |