Documenti fondamentali
SSCMHB2A24
Millipore
Lynx® S2S
1/2" Lynx® S2S Connector, Male Couplings, 1/2" hose barb inlet, 24 pack
Sinonimo/i:
Sterile to sterile single-use, single actuation connector
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
eCl@ss:
32010310
Materiali
polysulfone (21 CFR 177.1655)
silicone O-ring (21 CFR 177.2600)
silicone gasket (21 CFR 177.2600)
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Lynx®
Parametri
4-40 °C operating temperature (39-104 °F)
4.1 bar max. pressure (60 psi) (operating pressure)
71.9 L/min flow rate at 1.38 bar (20 psi) and 25 °C (77°F)
Lungh. × largh.
12.2 cm (4.7 in.) × 5 cm (2 in.)
Lunghezza
12.2 cm (4.7 in.)
Larghezza
5 cm (2 in.)
Raccordi
1/2 in. inlet hose barb for 0.43 in (10.9 mm) I.D.
Descrizione generale
Il raccordo Lynx S2S, dallo speciale design, è un dispositivo monouso a singolo azionamento, compatibile con l′irraggiamento a raggi gamma e l′autoclave, in grado di collegare percorsi sterili per fluidi nei processi biofarmaceutici.
L′articolo Lynx S2S SSCMHB2A24 contiene giunti maschio (24 pz.). Quando li si accoppia con giunti femmina, il percorso sterile del fluido è viabile. Una volta assemblati i giunti, il raccordo non può più essere disassemblato, riducendo così il rischio che la sterilità del percorso venga pregiudicata
Questa unità Lynx S2S ha un diametro di 1/2 pollice e connessioni a portagomma in ingresso e in uscita.
Raccordi monouso sicuri
I raccordi Lynx S2S sono monouso e sono utilizzabili una sola volta per un solo collegamento sterile. Non ci sono componenti da sottoporre a lavaggio in situ, in modo tale da ridurre il rischio di contaminazione
Garanzia di sterilità durante l′uso
In sede di produzione, il raccordo Lynx S2S viene sottoposto a controlli che ne assicurano la perfetta tenuta all′aria.
Applicazioni
Perfettamente idonei ad un ampio spettro di applicazioni, come il trasferimento sterile di liquidi o il prelievo sterile di campioni microbiologici, il raccordo Lynx S2S è la soluzione ideale per realizzare collegamenti asettici assicurati tra due gruppi assemblati monouso sterili.Trasferimento sterile di liquidiI raccordi Lynx S2S possono integrarsi con gruppi assemblati composti da capsule, tubazioni e contenitori flessibili monouso. Una volta irradiati a raggi gamma o autoclavati, questi gruppi assemblati sono perfetti per un′ampia gamma di applicazioni di trasferimento di liquidi e possono essere integrati facilmente sia nel processo di produzione in bulk sia nella fase di riempimento finale, garantendo trasferimenti sicuri per i vostri delicati prodotti. E, per di più, l′intero gruppo assemblato è monouso.Prelievo di campioni microbiologiciSostituite le vostre tecniche di campionamento abituali che impiegano setti in gomma o valvole e bottiglie con sistemi di campionamento monouso presterilizzati. Tramite i raccordi Lynx S2S, è possibile connettere tra loro un gran numero di recipienti di campionamento collassabili e sterilizzare poi l'intero sistema assemblato mediante raggi gamma. La connessione sterile con il punto di campionamento minimizza il rischio di ottenere risultati falsi positivi. Il campionamento di bioreattori in più siti, per esempio, richiede un grande investimento in termini di attrezzature e di lavoro ed è a rischio di contaminazioni. Con l'impiego dei raccordi Lynx S2S, il campionamento di bioreattori in più siti diventa un processo sicuro, le connessioni asettiche sono eliminate, l'investimento di capitale per le attrezzature ed il carico di lavoro risultano notevolmente ridotti.
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
Compatibile con raggi gamma fino a 45 kGy; Sterilizzare in autoclave una volta per 30 minuti a 130 °C. Non sterilizzare a vapore in posizione.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LYNX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany