Documenti
SSCMHB3A24
Millipore
Lynx® S2S
Secure connections between sterilized fluid paths
Sinonimo/i:
Lynx® S2S Male Couplings, non-sterile 3/8 inch
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
eCl@ss:
32010310
Materiali
polysulfone (USP Class VI, 21 CFR)
silicone seal (USP Class VI, 21 CFR)
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
EMPROVE® Single Use
Produttore/marchio commerciale
Lynx®
Parametri
27.3 L/min flow rate at 1.38 bar (20 psid) and 25 °C (bi-directional)
4-40  °C temperature
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (bi-directional)
tecniche
protein purification: suitable
Altezza
12.2 cm (4.7 in.)
Larghezza
5 cm (2 in.)
Raccordi
3/8 in. inlet hose barb for 0.25 in (7.1 mm) I.D.
3/8 in. outlet hose barb for 0.25 in (7.1 mm) I.D.
Descrizione generale
Dotati di un design esclusivo, i raccordi Lynx S2S sono dispositivi monouso, utilizzabili una sola volta, autoclavabili e sterilizzabili a raggi gamma, ideati per connettere tra loro diversi elementi sterilizzati del percorso del fluido in un processo biofarmaceutico.
il prodotto SSCMHB3A24 Lynx S2S contiene il componente maschio del raccordo. Una volta assemblato con il componente femmina, viene abilitato il percorso del fluido sterile. Una volta assemblati i componenti maschio e femmina, il raccordo non può più essere disassemblato, riducendo così il rischio che la sterilità del percorso venga pregiudicata.
Le unità Lynx S2S hanno un diametro di 3/8 in e connessioni a portagomma (ingresso/uscita)
Raccordi sicuri e monouso
I raccordi Lynx S2S sono monouso, pensati per essere usati una sola volta per un solo collegamento sterile. Poiché non contengono componenti da sanitizzare in situ, i rischi di contaminazione sono ridotti.
Garanzia di sterilità durante l'uso
Il raccordo Lynx S2S viene testato in fase di produzione per verificare che sia ermetico al 100%.
Applicazioni
Ideali per una vasta gamma di applicazioni, tra cui il trasferimento sterile di liquidi e il campionamento microbiologico, i raccordi Lynx S2S offrono la soluzione ottimale per realizzare connessioni sicure tra due componenti monouso sterilizzati.Trasferimento sterile di liquidiI raccordi Lynx S2S possono essere integrati in sistemi che comprendono capsule monouso, tubi e contenitori collassabili. Pre-sterilizzati mediante irradiazione gamma o autoclave e pronti all'uso, questi componenti sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni di trasferimento di liquidi e possono essere facilmente integrati sia nei processi di produzione di grandi volumi che nelle operazioni di riempimento finale, garantendo il trasferimento sicuro di prodotti spesso preziosi. Infine, soprattutto, l'intero sistema assemblato è monouso.Campionamento microbiologicoSostituisci la tua attuale tecnica di campionamento basata su setti in gomma o valvole e bottiglie con un sistema di campionamento monouso pre-sterilizzato. Tramite i raccordi Lynx S2S, è possibile connettere l'uno all'altro un gran numero di contenitori di campionamento collassabili e sterilizzare quindi a raggi gamma l'intero sistema assemblato. La connessione sterile al punto di campionamento riduce al minimo il rischio di falsi positivi. Il campionamento in diversi punti di un bioreattore, per esempio, richiede un grande investimento in termini di attrezzature e di lavoro ed è a rischio di contaminazioni. Con l'impiego dei raccordi Lynx S2S, il campionamento nei diversi punti di un bioreattore diventa un processo sicuro, le connessioni asettiche sono eliminate, l'investimento di capitale per le attrezzature ed il carico di lavoro risultano notevolmente ridotti.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LYNX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany