Key Documents
MAB8293
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-Parvovirus B19, aa 328-344 della proteina VP2 del capside, clone R92F6
clone R92F6, Chemicon®, from mouse
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
R92F6, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Specificità
Riconosce il parvovirus umano B19. Riconosce un epitopo comune alle proteine strutturali VP1 e VP2 di B19. Nei tessuti infettati da B19, la colorazione con MAB8293 si localizza prevalentemente nel nucleo sebbene sia possibile osservare anche una colorazione citoplasmatica.
Immunogeno
Epitopo: a.a. 328-344 della proteina VP2 del capside
Parvovirus B19 nativo purificato da plasma umano.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Malattie infettive
EIA 1: 200.
IFA: 1: 200- 1: 400.
Immunoistochimica su sezioni di tessuto fissate in formalina, incluse in paraffina: 1:50-1:100. Si raccomanda lo smascheramento antigenico con tampone citrato ad alta temperatura.
Western blotting: 1: 1,000.
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
L′anticorpo anti-Parvovirus B19, aa 328-344 della proteina VP2 del capside, clone R92F6, è un anticorpo diretto contro il Parvovirus B19 validato per l'uso in ELISA, IF, IH(P) & WB.
Sottocategoria di ricerca
Malattie infettive - Virali
Stato fisico
Formato: purificato
Liquido, in tampone fosfato 20 mM, pH 7,6 e NaCl 0,25 M con azoturo di sodio allo 0,1% come conservante.
Purificazione con proteina A
Stoccaggio e stabilità
Si conserva per 1 anno dalla data di spedizione a 2–8°C. Suddividere in aliquote per evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento Per massimizzare il recupero del prodotto, centrifugare il flaconcino dopo lo scongelamento e prima di togliere il tappo.
Risultati analitici
Controllo
Campione da paziente positivo al Parvovirus
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
HepG2 hepatocellular carcinoma cells are a non-permissive system for B19 virus infection.
Bonvicini, F; Filippone, C; Manaresi, E; Zerbini, M; Musiani, M; Gallinella, G
The Journal of General Virology null
Functional analysis and quantitative determination of the expression profile of human parvovirus B19.
Francesca Bonvicini,Claudia Filippone,Elisabetta Manaresi,Marialuisa Zerbini et al.
Virology null
Parvovirus B19 empty capsids as antigen carriers for presentation of antigenic determinants of dengue 2 virus.
Amexis, G; Young, NS
The Journal of Infectious Diseases null
Recombinant viral-like particles of parvovirus B19 as antigen carriers of anthrax protective antigen.
Yoji Ogasawara, Georgios Amexis, Hiroki Yamaguchi, Sachiko Kajigaya, Stephan H Leppla, Neal S Young
In Vivo null
Neutralization of human parvovirus B19 by plasma and intravenous immunoglobulins.
Jens Modrof,Andreas Berting,Bjorn Tille,Andreas Klotz,Christina Forstner,Sandra Rieger et al.
Transfusion null