Documenti fondamentali
27360-U
Supelco
Tappi con ghiera con setti in PTFE/silicone
silver aluminum seal, diam. × thickness 11 mm × 1.0 mm, red PTFE/silicone septum, pkg of × 100 ea
Sinonimo/i:
PTFE/Silicone Septum Crimp Seals
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
red PTFE/silicone septum
silver aluminum seal
Caratteristiche
closure type crimp seal
Durezza
60 (Durometer: shore A)
Confezionamento
pkg of × 100 ea
diam. × spessore
11 mm × 1.0 mm
Raccordi
thread for 11 mm
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)