27102-U
Crimp seals, 11 mm, with PTFE/rubber septa
silver aluminum seal, diam. × thickness 11 mm × 1.0 mm, opening 4.8 mm
Sinonimo/i:
11 mm PTFE/Rubber Cap Seals
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE/red rubber septum
silver aluminum seal
Caratteristiche
closure type crimp seal
Confezionamento
pkg of 1 × 100 ea (27102-U)
diam. × spessore
11 mm × 1.0 mm
Apertura
4.8 mm
Raccordi
thread for 11 mm
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)