Z676594
ART® low retention barrier tips
Tip design ART 20E, Reload insert
Sinonimo/i:
pipet tips, pipette tips
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
colorless
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNase free
RNase free
barrier
Reload insert
Tip design ART 20E
Confezionamento
pack of 4800 ea (50 inserts of 96 tips)
Produttore/marchio commerciale
Molecular BioProducts 2149E-05-RI
tecniche
PCR: suitable
Volume massimo
20 μL
Volume
10 μL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)