W376109
5-Methyl-2-hepten-4-one solution
natural, 10 wt. % in ethanol, FG
Sinonimo/i:
Hazelnut Ketone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
FG
Kosher
natural
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Concentrazione
10 wt. % in ethanol
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
coffee; green; hazelnut; earthy
InChI
1S/C8H14O/c1-4-6-8(9)7(3)5-2/h4,6-7H,5H2,1-3H3/b6-4+
ARJWAURHQDJJAC-GQCTYLIASA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)