Z611190
Hirschmann® melting point determination tubes
capillary tubes, L × I.D. × O.D. 80 mm × 0.8 mm × 1 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41112203
NACRES:
NB.79
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 1000 ea
Produttore/marchio commerciale
Hirschmann 9211080
Lungh. × D.I. × D.E.
80 mm × 0.8 mm × 1 mm
Diam. tubo
0.8 mm
Categorie correlate
Note legali
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z611190-1000EA | 4061833581414 |