Z623997
Hirschmann® capillary tube
both ends open, outside L × diam. 120 mm × 1.35 mm, pkg of 1000 ea 4x250 packs
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 1000 ea (4 boxes of 250)
pkg of 1000 ea 4x250 packs
Produttore/marchio commerciale
Hirschmann 9201312
Disponibilità
available only in EU
Diam. int.
0.95 mm
outside L × diam.
120 mm × 1.35 mm
Diam. tubo
0.95 mm
Note legali
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)