Documenti fondamentali
Z611255
Hirschmann® microcapillary pipette
tube capacity 50 μL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
eCl@ss:
32070100
NACRES:
NB.01
Materiali
glass
green
Descrizione
Genuine Schott® Duran glass
Confezionamento
pack of 250 ea
Produttore/marchio commerciale
Hirschmann 9600150
Disponibilità
not available in USA and Canada
Lunghezza
125 mm
Capacità
50 μL
Descrizione generale
Disposable pipettes with ringmark. The exact ringmark guarantees an accurate volume determination. Each micro capillary is color-coded to avoid mix ups. Useful for spotting TLC plates.
Note legali
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Schott is a registered trademark of Schott AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)