Documenti fondamentali
Z611239
Hirschmann® microcapillary pipette
tube capacity 1-5 μL
Sinonimo/i:
Capillary pipette, Hirschmann pipette, Microcapillary pipette
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiali
glass
white
Descrizione
Genuine Schott® Duran glass
Confezionamento
pack of 250 ea
Produttore/marchio commerciale
Hirschmann 9600105
Disponibilità
not available in USA and Canada
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Lunghezza
125 mm
Capacità
1-5 μL
Descrizione generale
Disposable pipettes with ringmark. The exact ringmark guarantees an accurate volume determination. Each micro capillary is color-coded to avoid mix ups. Useful for spotting TLC plates.
Note legali
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Schott is a registered trademark of Schott AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Asier Aristieta et al.
Current biology : CB, 31(4), 707-721 (2020-12-12)
The basal ganglia (BG) inhibit movements through two independent circuits: the striatal neuron-indirect and the subthalamic nucleus-hyperdirect pathways. These pathways exert opposite effects onto external globus pallidus (GPe) neurons, whose functional importance as a relay has changed drastically with the