Z611182
Hirschmann® melting point determination tubes
capillary tubes, L × I.D. × O.D. 75 mm × 0.8 mm × 1 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41112203
NACRES:
NB.79
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Hirschmann
Lungh. × D.I. × D.E.
75 mm × 0.8 mm × 1 mm
Categorie correlate
Note legali
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z611182-1000EA | 4061833344781 |