Z177032
LDPE wash bottles
Wide-mouth, capacity 1,000 mL
Sinonimo/i:
bottle lab, laboratory bottles, wash bottle
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
low-density polyethylene bottle
polypropylene cap
round bottle
white bottle
wide-mouth bottle
Giunto
Joints threaded neck (53)
agenzia
suitable for EPA OTM-45
Caratteristiche
label no label
vented
with cap
Confezionamento
pack of 3 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F11620-1000
Capacità
1,000 mL
applicazioni
PFAS testing
Descrizione generale
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)