Z561258
Thermco® PTFE coated safety thermometer
temperature -35-50 °C
About This Item
Codice UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
Prodotti consigliati
Descrizione
spirit-filled
Caratteristiche
subdivision 1.0 °C
Produttore/marchio commerciale
Thermco Products, Inc.
Campo di misura della temperatura
-35-50 °C
Lunghezza
305 mm
Prof. immersione
76 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Thermometers are completely sealed in PTFE to contain liquid and glass if breakage occurs.
Note legali
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z561258-1EA | 4061833310472 |