Z561444
Thermco® precision ground-glass joint thermometer
temperature -10-150 °C, immersion L 75 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
Prodotti consigliati
Giunto
joint ST/NS10/30
Descrizione
spirit-filled
Caratteristiche
subdivision 1.0 °C
Produttore/marchio commerciale
Thermco Products, Inc.
Campo di misura della temperatura
-10-150 °C
Lunghezza
325 mm
Categorie correlate
Note legali
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z561444-1EA | 4061826729946 |