Z423505
Easy-Read® thermometer
temperature -10-225 °C, immersion level, total
Sinonimo/i:
immersion thermometer
About This Item
Codice UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
Prodotti consigliati
Caratteristiche
immersion level total
Confezionamento
pack of 1 ea
pack of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
HB Instruments B60305-0000
Campo di misura della temperatura
-10-225 °C
Lunghezza
355 mm
D.E.
6-7 mm
Descrizione generale
Easy-to-read thermometers with black printing on a bright yellow background. Filled with contrasting black, non-hazardous, Enviro-Safe liquid. Calibrated with NIST, DKD standards.
Applicazioni
Easy Read® thermometer can be used in pharmaceutical, petrochemical, food, beverage processing, dairies, breweries, distilleries, universities and chemical labs.
Note legali
Easy Read is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z423505-1EA | 4061833310090 |
Z423505-25EA | 4061833580646 |