Documenti fondamentali
Z561568
Thermco® deep immersion thermometer
temperature -20-150 °C, immersion L 150 mm, PTFE coated
About This Item
Codice UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
Descrizione
spirit-filled
Caratteristiche
subdivision 1.0 °C
Produttore/marchio commerciale
Thermco Products, Inc.
Campo di misura della temperatura
-20-150 °C
Descrizione generale
Extended immersion for deep flasks or kettles.
Note legali
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z561568-1EA4061833310601