Z561584
Thermco® deep immersion thermometer
temperature -20-150 °C, immersion L 305 mm, PTFE coated
About This Item
Codice UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
Prodotti consigliati
Descrizione
spirit-filled
Caratteristiche
subdivision 1.0 °C
Produttore/marchio commerciale
Thermco Products, Inc.
Campo di misura della temperatura
-20-150 °C
Categorie correlate
Descrizione generale
Extended immersion for deep flasks or kettles.
Note legali
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z561584-1EA | 4061833310625 |