Z560502
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir
reservoir volume 250 mL, top joint: threaded 24/40, column volume 200 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE stopcock
Giunto
top joint: threaded24/40
Grado
for chromatography
tecniche
HPLC: suitable
Diam. est. × lungh. effettiva colonna
25 mm × 584 mm
Volume colonna
200 mL
Volume serbatoio
250 mL
Compatibilità
suitable for chromatography
Categorie correlate
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z560502-1EA | 4061832133324 |