Documenti fondamentali
Z560391
Sigma-Aldrich
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir and fritted disc
reservoir volume 500 mL, top joint: threaded 29/32
About This Item
Codice UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
Materiali
PTFE stopcock
Giunto
top joint: threaded29/32
Grado
for chromatography
tecniche
HPLC: suitable
Diam. est. × lungh. effettiva colonna
38 mm × 560 mm
Volume colonna
400 mL
Volume serbatoio
500 mL
Compatibilità
suitable for chromatography
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z560391-1EA4061832119397