Documenti fondamentali
Z164003
Sigma-Aldrich
Gravity column
Long
About This Item
Codice UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
Descrizione
plain top
Lungh. × D.I. × D.E.
81 cm × 40 mm × 45 mm
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
  • Provided with a 4mm polytetrafluoroethylene (PTFE) stopcock
  • Has no frit and uses a glass-wool plug and sand
  • Use along with coarse silica gel (e.g., Cat. No. 60744) for fast and general-purpose purification.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z164003-1EA4061837606687