Z560421
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir and fritted disc
reservoir volume 1000 mL, top joint: threaded 45/40
About This Item
Codice UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE stopcock
Giunto
top joint: threaded45/40
Grado
for chromatography
tecniche
HPLC: suitable
Diam. est. × lungh. effettiva colonna
57 mm × 508 mm
Volume colonna
1000 mL
Volume serbatoio
1000 mL
Compatibilità
suitable for chromatography
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z560421-1EA | 4061833641132 |